Stampa…
Hexaammineruthenium(II) chloride ≥99.9%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
B23886.03EA 118 EUR InStock
B23886.03 B23886.01
Hexaammineruthenium(II) chloride ≥99.9%
Hexaammineruthenium(II) chloride
Formula: H₁₈Cl₂N₆Ru
Peso molecolare: 274,16
Punto di fusione: >300 °C
MDL Number: MFCD00011477
CAS Number: 15305-72-3
EINECS: 239-342-2