Stampa…
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
44482.14EA 96.2 EUR
44482.14
Hexaamminenickel(II) bromide ≥99.999%
Hexaamminenickel(II) bromide
Formula: H₁₈Br₂N₆Ni
Peso molecolare: 320,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039935
CAS Number: 13601-55-3