Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Bis(tetramethylcyclopentadienyl)manganese(II) ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Formula: C₁₈H₂₆Mn
Peso molecolare: 297,34 g/mol
Punto di fusione: 98…112 °C
MDL Number: MFCD01862454
CAS Number: 101932-75-6
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g H27027.03
Codice articolo fornitore: H27027.03
Codice articolo locale: ALFAH27027.03
5 g H27027.06
Codice articolo fornitore: H27027.06
Codice articolo locale: ALFAH27027.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 98-112°
Peso formula 297.35
CAS No. 101932-75-6
Purezza 98+%
Temperatura di conservazione 2°C to 8°C
Formula molecolare C18H26Mn
N. MDL MFCD01862454
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità