A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Manganese (II) acetylacetonate dihydrate
Fornitore: TCI EUROPE
TCIAM0042-25GEA 43 EUR InStock
TCIAM0042-25G TCIAM0042-500G
Manganese (II) acetylacetonate dihydrate
Manganese (II) acetylacetonate dihydrate
Formula: C₁₀H₁₄MnO₄·2H₂O
CAS Number: 14024-58-9
EINECS: 237-858-2
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità