Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
41870.04EA
98.5
EUR
41870.04
41870.02
41870.09
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate ≥99.99% (metals basis)
Copper(II) hexafluoroacetylacetonate hydrate
Formula:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O Peso molecolare: 477,64 g/mol (anhy) Punto di ebollizione: 220 °C (dec.) Punto di fusione: ∼ 100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151019 CAS Number: 155640-85-0 EINECS: 238-850-1 |