Lead(II) acetylacetonate
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
89858.09EA 116 EUR InStock
89858.09 89858.18
Lead(II) acetylacetonate
Lead(II) acetylacetonate
Formula: C₁₀H₁₄O₄Pb
Peso molecolare: 405,41 g/mol
Punto di fusione: 141…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013499
CAS Number: 15282-88-9
EINECS: 239-323-9
UN: 3467
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità