Stampa…
Thallium(I) acetylacetonate ≥97%
Fornitore: Alfa Aesar
Pericolo
78113.03EA 35 EUR InStock
78113.03 78113.06
Thallium(I) acetylacetonate ≥97%
Thallium(I) acetylacetonate
Formula: C₅H₇O₂Tl
Peso molecolare: 303,491 g/mol
Punto di fusione: 134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013506
CAS Number: 25955-51-5
EINECS: 238-081-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II