A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Barium hexafluoroacetylacetonate
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
14503.06EA 102 EUR InStock
14503.06 14503.03
Barium hexafluoroacetylacetonate
Barium hexafluoroacetylacetonate
Formula: C₁₀H₂BaF₁₂O₄
Peso molecolare: 551,44 g/mol
Punto di fusione: 220 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075633
CAS Number: 118131-57-0
EINECS: 000-000-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità