Stampa…
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
41862.06EA 333 EUR
41862.06 41862.03 41862.14
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III) ≥99.9% (metals basis), recrystallized
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')iron(III)
Formula: C₃₃H₅₇FeO₆
Peso molecolare: 605,65 g/mol
Punto di ebollizione: 300 °C (dec.)
Punto di fusione: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067465
CAS Number: 14876-47-2