Stampa…
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Fornitore: Alfa Aesar
39459.06EA 297 EUR InStock
39459.06 39459.03
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')niobium(IV)
Formula: C₄₄H₇₆NbO₈
Peso molecolare: 825,976 g/mol
Punto di ebollizione: 325 °C (dec.)
Punto di fusione: 219…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00145379
CAS Number: 41706-15-4
EINECS: 000-000-0