Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.9%
Fornitore: Alfa Aesar
39548.06EA 130 EUR InStock
39548.06 39548.03
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV) ≥99.9%
Tetrakis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')zirconium(IV)
Formula: C₄₄H₇₆O₈Zr
Peso molecolare: 824,29 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Punto di fusione: 318…320 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00145380
CAS Number: 18865-74-2
EINECS: 000-000-0
Visualizza i codici
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità