Stampa…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
41279.03EA 66 EUR InStock
41279.03 41279.06 41279.14
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II) ≥99.9% (metals basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')copper(II)
Formula: C₂₂H₃₈CuO₄
Peso molecolare: 430,08 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C (0,1 mmHg) (subl.)
Punto di fusione: 198 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058920
CAS Number: 14040-05-2
EINECS: 000-000-0