Causa interventi di manutenzione, vwr.com sarà temporaneamente offline dalle 3:00 alle 19:00 di sabato 1 Febbraio 2020.
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
33531.03EA 70.9 EUR InStock
33531.03 33531.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')holmium(III)
Formula: C₃₃H₅₇HoO₆
Peso molecolare: 714,732 g/mol
Punto di fusione: 179…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070457
CAS Number: 15522-73-3
EINECS: 000-000-0
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità