Stampa…
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium(II) hydrate ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
38599.03EA 55.5 EUR InStock
38599.03
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)magnesium(II) hydrate ≥98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')magnesium hydrate
Formula: C₂₂H₃₈MgO₄·xH₂O
Peso molecolare: 390,85 g/mol (anhydrous)
Punto di fusione: 135…150 °C (-H₂O)
MDL Number: MFCD00167208
CAS Number: 339527-87-6