Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')barium hydrate ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Attenzione
MOCVD of superconductors
Formula: C₂₂H₃₈BaO₄·H₂O
Peso molecolare: 521,877 g/mol
Punto di ebollizione: 225 °C (0,3 mmHg)
Punto di fusione: 172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200255
CAS Number: 17594-47-7
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 g 14539.03
Codice articolo fornitore: 14539.03
Codice articolo locale: ALFA14539.03
5 g 14539.06
Codice articolo fornitore: 14539.06
Codice articolo locale: ALFA14539.06
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Sensibilità Hygroscopic
Punto di fusione 172°
Peso formula 503.85(anhy)
CAS No. 17594-47-7
Purezza 98+%
Forma fisica Powder
Punto di ebollizione 225°/0.3mm
Formula molecolare C22H38BaO4.xH2O
N. MDL MFCD00058709
N. ONU 1564
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità