Stampa…
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
38596.06EA 260 EUR
38596.06 38596.03
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium ≥98%
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')lithium
Formula: C₁₁H₁₉LiO₂
Peso molecolare: 190,24 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C (0,05 mmHg)
Punto di fusione: 127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142754
CAS Number: 22441-13-0