Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Benzyl butyl phthalate-[ring-D4] 100 µg/ml in cyclohexane
Fornitore: LGC Standards
Dr Ehrenstorfer
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Benzyl butyl phthalate-[ring-D4] 100 µg/ml in cyclohexane 1 ml EHERXA16168010CY
Codice articolo fornitore: XA16168010CY
Codice articolo locale: EHERXA16168010CY
Specifiche
Descrizione Benzyl butyl phthalate-[ring-D4]
CAS No. 93951-88-3
Formula C₁₉₂H₄H₁₆O₄
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità