Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol ((±)- and meso mixture)
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Formula: C₁₄H₂₆O₂
MDL Number: MFCD00008942
CAS Number: 126-86-3
EINECS: 204-809-1
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
0,1 g EHERC17413600
Codice articolo fornitore: C17413600
Codice articolo locale: EHERC17413600
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità