Rain jacket, Tornhill 608 S.E.P.P.
Fornitore: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Siopor® Extra
113-07417EA 164 EUR InStock
113-07417 113-07418 SIOE608Z/453/3XL 113-07409 113-07419 113-07401 SIOE608Z/453/XS 113-07415 113-07407 113-07403 SIOE608Z/453/1XL 113-07413 113-07404 113-07414 113-07412 113-07405 113-07400 113-07410 113-07406 SIOE608Z/453/M 113-07416 SIOE608Z/453/S 113-07402 113-07411 SIOE608Z/453/L 113-07408 113-07420 SIOE608Z/453/2XL
Rain jacket, Tornhill 608 S.E.P.P.
Abbigliamento Giacche
Waterproof and windproof jacket made of Siopor® Extra fabric: 100% polyester (cotton touch) with a PU coating. The breathable fabric is water repellant on the outside and moisture attracting on the inside. With fixed mesh lining in body and polyamid lining in sleeves.
  • Straight collar, detachable hood with chin protection and peak
  • Zip closure under double flap with press studs
  • Two inset chest pockets and two front pockets (all with zip closure), sleeve pocket, Napoleon pocket
  • Sleeves adjustable by touch and close fastening
  • Underarm ventilation, elasticated drawstring at waist and hem
Different linings/fleeces can be zipped in.
Back length: 85 cm
Weight: 205 g/m²
Certificazioni: EN 343 (3-3)
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità