Stampa…
Protective hand creams, Plutect Dual
Fornitore: Plum Safety
Plutect Dual
115-1402EA 2.85 EUR
115-1402 115-1375
Protective hand creams, Plutect Dual
Cura della pelle Creme Creme per le mani
Skin care cream before and during work.
  • With alternating work processes involving both water-based and non-water-based substances
  • Without perfume
  • With Nordic ecolabel
  • For dispenser system MP2000
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904