Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Pallet, leggeri
Fornitore: MULTIROIR
HDPE nero
  • Modelli con slitte o piedini
  • Resistenti a temperature alte e basse
  • Pulizia semplice
I pallet possono essere impilati uno sull'altro per risparmiare spazio. Hanno un'elevata capacità di carico, nonostante il basso peso da vuoti.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
1000×1200 mm (P×L), 3 slitte 1 216-1159
Codice articolo fornitore: ALP1210K
Codice articolo locale: MULCALP1210K
1000×1200 mm (P×L), 9 piedi 1 216-1157
Codice articolo fornitore: ALP1210
Codice articolo locale: MULCALP1210
800×1200 mm (P×L), 3 slitte 1 216-1144
Codice articolo fornitore: 50831
Codice articolo locale: MULC50831
800×1200 mm (P×L), 9 piedi 1 216-1078
Codice articolo fornitore: 50830
Codice articolo locale: MULC50830
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità