Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Termometro RTD in platino ultra accurato, Traceable®
Fornitore: VWR Collection
Traceable®
Estrema precisione, per terreno, alimenti, stufe, cuvette, sistemi a gas, bagnimaria, incubatori, soluzioni chimiche e prodotti a base di petrolio.
Gamma di sonde a quattro fili in platino (PT100) con cavo da un metro
Estrema precisione, per terreno, alimenti, stufe, cuvette, sistemi a gas, bagnimaria, incubatori, soluzioni chimiche e prodotti a base di petrolio.
  • Di facile utilizzo
  • Display fail-safe con indicazione di batteria in esaurimento e condizioni della sonda
  • L'uscita per collegamento a PC consente di collegare il termometro al registratore di dati per acquisizione e memorizzazione dei risultati
  • Doppia scala: °C e °F
  • Dimensioni: sonda da 6", diametro 0,13", lunghezza cavo 40"
  • Sonda rimovibile: in platino 100 ohm (PT100), sonda a 4 fili a tripla funzione per liquidi, aria/gas, semisolidi
Gamma di sonde a quattro fili in platino (PT100) con cavo da un metro
  • Di facile utilizzo
  • Display fail-safe con indicazione di batteria in esaurimento e condizioni della sonda
  • L'uscita per collegamento a PC consente di collegare il termometro al registratore di dati per acquisizione e memorizzazione dei risultati
  • Doppia scala: °C e °F
  • Dimensioni: sonda da 6", diametro 0,13", lunghezza cavo 40"
  • Sonda rimovibile: in platino 100 ohm (PT100), sonda a 4 fili a tripla funzione per liquidi, aria/gas, semisolidi
L×P×A: 177×76×32 mm
Informazioni per l'ordine: Delivery information: Supplied with a probe, a battery and a Traceable® certificate of calibration.
Peso: 270 g
Calibrazione a norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001, accreditata da A2LA a indicare la tracciabilità a standard forniti da NIST.
Informazioni per l'ordine: Informazioni per l'ordine: con sonda, batteria e certificato di calibrazione Traceable®.
Certificazioni: Calibrazione a norma ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001, accreditata da A2LA a indicare la tracciabilità a standard forniti da NIST.
Informazioni per l' accessorio: This thermometer is battery-operated, however, it does have a port for a AC adapter (see accessories).
Informazioni per l'ordine: con sonda, batteria e certificato di calibrazione Traceable®.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accuratezza Range di misura Risoluzione L×P×A Peso Sonda Conf Codice catalogo VWR Quantità
±0,10% +0,2 <+200; ±0,15% +0,5 >+200 °C –50…+400 °C 0,01 (<200), 0,1 (>200) °C 177×76×32 mm 270 g Lר: 152,4×3,3 mm 1 620-1970
Codice articolo locale: VWRI620-1970
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Universal 9V AC adapter for use with models 662-0940 and 620-1970 1 620-2628
Codice articolo locale: VWRI620-2628
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità