Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Gel filtration media, Sephadex™ G-15
Fornitore: GE Healthcare
Sephadex™
Sephadex™ G-15 is a well established gel filtration medium for desalting and buffer exchange of peptides and small biomolecules >1500 molecular weight.
  • Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step
  • Suitable for buffer exchange and cleanup of biological samples, for example peptides, small proteins, and oligosaccharides larger than 1500 molecular weight
  • Efficient removal of contaminants such as salts, dyes, and radioactive labels
Sephadex™ is a gel filtration medium prepared by crosslinking dextran with epichlorohydrin. Different types of Sephadex™ differ in their degree of cross-linking and hence in their degree of swelling and their molecular fractionation range. Sephadex™ G-15 is one of six different G-types ranging from G-10 for small molecules to G-100 for very large biomolecules.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Tipo Dimensioni particelle Conf Codice catalogo VWR Quantità
Sephadex™ G-15 Solid 40 - 120 µm 100 g 17-0020-01
Codice articolo fornitore: 17-0020-01
Codice articolo locale: GEHE17-0020-01
Specifiche
Matrice Cross-linked dextran
Range di frazionamento <1,5 x 10³ dextrans, <1,5 x 10³ globular proteins
Range di pH 2 - 13
Temperatura di conservazione 4 - 30 °C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità