Gel filtration media, Sephadex™ G-100
Fornitore: GE Healthcare
Sephadex™
17-0061-01EA 652 EUR InStock
17-0061-01 17-0060-01
Gel filtration media, Sephadex™ G-100
Terreni per la purificazione di proteine
Sephadex™ G-100 is useful for desalting and buffer exchange of very large biomolecules. Sephadex™ G-100 Superfine is designed for specific cases requiring very high resolution.
  • Quickly desalts, removes contaminants and transfers to a new buffer in a single step
  • Classic gel filtration medium
Sephadex™ is a gel filtration medium prepared by crosslinking dextran with epichlorohydrin. Different types of Sephadex™ differ in their degree of cross-linking and hence in their degree of swelling and their molecular fractionation range. Sephadex™ G-100 is one of six different G-types ranging from G-10 for small molecules to G-100 for very large biomolecules.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità