Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
HPTLC plates, nano silica gel 60, modified layers, Nano-SIL DIOL
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Diol-modified HPTLC silica layers available as glass plate with fluorescent indicator. Recommended for steroids, pesticides and plant constituents;
for critical separations an alternative to silica, since it is less sensitive to the water content of the environment; leads to more reproducible results compared to silica.
  • Layer can be wetted equally well with pure water as with organic solvents
Base material: Nano silica 60, specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 mL/g; particle size 2 – 10 μm; pH stability 2 – 8.
Modification: Diol, carbon content 5,5%
Indicator: Acid-resistant product with a pale blue fluorescence for short-wave UV (254 nm), and UV-absorbing substances appear as dark-blue to black spots on a light-blue background.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Materiale di rivestimento Dimensioni lastra Spessore strato Dimensioni pori Indicatore fluorescente Umidificabile pH Conf Codice catalogo VWR Quantità
Nano-SIL DIOL/UV DIOL modified silica gel 100×100 mm 200 µm 60 Å F254 Yes 2 – 8 25 552-0258
Codice articolo fornitore: 811120
Codice articolo locale: MANA811120
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità