Bottles, wide neck, coloured, with screw cap
Fornitore: KJS KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN GMB
215-6048EA 18.7 EUR InStock
215-6048 215-6039 215-6043 215-6045 215-6041 215-6036 215-6050 215-6047 215-6037 215-6031 215-6042 215-6049 215-6033 215-6034 215-6040 215-6044 215-6035 215-6046 215-6032 215-6038
Bottles, wide neck, coloured, with screw cap
Bottiglie Bottiglie in plastica
HDPE, coloured.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità