HPTLC plates, silica gel 60, modified layers, RP-18 W/UV₂₅₄
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
ALUGRAM®
552-0305EA 241 EUR InStock
552-0305 552-0245 552-0304 552-0244 552-0306 552-0307 552-0246 552-0247 552-0308 552-1293
HPTLC plates, silica gel 60, modified layers, RP-18 W/UV₂₅₄
Lastre TLC
Octadecyl-modified HPTLC silica layers available as glass plates or ALUGRAM® aluminium sheets. Recommended for aminophenol, barbiturates, preservatives, nucleobases, polycyclic aromatic, hydrocarbons, steroids, tetracyclines, and plasticisers (phthalates).
Base material: Nano-silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 2 – 10 μm; pH stability 2 – 10
Silica 60 for preparative plates (1000 µm): Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 – 17 μm; pH stability 2 – 10
Modification: Partial octadecyl, wettable with water, carbon content 7,5%.
Indicator: Acid-resistant product with a pale blue fluorescence for short-wave UV (254 nm) and UV-absorbing substances appear as dark-blue to black spots on a light-blue background.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità