Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
TLC plates, special layers, CHIRALPLATE
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
552-0240 552-0241 552-0238 552-0239 552-0237
TLC plates, special layers, CHIRALPLATE
These glass plates with a special layer are used for TLC enantiomer separations (e.g. amino acids, thiazolidine derivatives, dipeptides, lactones, α-hydroxycarboxylic acids).
  • Chiral separation based on ligand exchange
Base material: Reversed phase nano silica
Impregnation: Cu(II) ions and as chiral selector a proline derivative
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità