TLC plates, special layers, POLYGRAM® polyester sheets, IONEX
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
POLYGRAM®
552-0166EA 190 EUR InStock
552-0166 552-0165
TLC plates, special layers, POLYGRAM® polyester sheets, IONEX
Lastre TLC
These are special TLC layers of silica mixed with ion exchange resins available as two different layers, both containing an inert organic binder.
  • IONEX-25 SA-Na: mixture of silica and a strongly acidic cation exchanger coated to polyester sheets
  • IONEX-25 SB-AC: mixture of silica and a strongly basic anion exchanger coated to polyester sheets
They are recommended for amino acids, e.g., in protein and peptide hydrolysates, in seeds and fodder, in biological fluids; for racemate separation in peptide syntheses, for the separation of nucleic acid hydrolysates, amino sugars, amino carboxylic acids, antibiotics, inorganic phosphates, cations and other compounds with ionic groups.
Base material: Silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 – 17 μm.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità