TLC plates, silica gel 60, unmodified layers, POLYGRAM® polyester sheets, SIL N-HR
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
POLYGRAM®
552-0155EA 69.2 EUR InStock
552-0155 552-0156
TLC plates, silica gel 60, unmodified layers, POLYGRAM® polyester sheets, SIL N-HR
Lastre TLC
These are unmodified standard silica layers for TLC with a different binder system compared to SIL G. That results in a different separation characteristic.
  • Available as POLYGRAM® polyester sheets with fluorescent indicator
  • With higher gypsum content
High purity silica 60: Specific surface (BET) ~ 500 m²/g; specific pore volume 0,75 ml/g; particle size 5 – 17 μm.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità