Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
SPE columns, CHROMABOND® CN/SiOH
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® CN/SiOH, combination phase for SPE analysis of PAH.
  • Cyanopropyl phase for selective adsorption of polycyclic aromatics via π-π interactions
  • Unmodified silica phase for removal of polar compounds
Recommended for extraction of 16 PAHs according to EPA from soil samples.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
CHROMABOND® CN/SiOH polypropylene columns
Fase Colonna Capacità Peso letto Conf Codice catalogo VWR Quantità
CN/SiOH PP 3 ml 500/1000 mg 50 516-0690
Codice articolo fornitore: 730112
Codice articolo locale: MANA730112
CN/SiOH PP 6 ml 500/1000 mg 30 516-6010
Codice articolo fornitore: 730135
Codice articolo locale: MANA730135
CN/SiOH PP 6 ml 500/1000 mg 250 516-0691
Codice articolo fornitore: 730135.250
Codice articolo locale: MANA730135.250
CHROMABOND® CN/SiOH glass columns
Fase Colonna Capacità Peso letto Conf Codice catalogo VWR Quantità
CN/SiOH Glass 6 ml 500/1000 mg 30 MANA730135G
Codice articolo fornitore: 730135G
Codice articolo locale: MANA730135G
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità