Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Universal water baths, analogue, WB 436-A
Fornitore: Funke-Gerber
Analogue water bath with stainless steel inner and outer casing. Heating elements are located separately within the casing. Ideal for dairy use, wide range of accessories is available, it is recommended to use distilled water with the bath.
  • Analogue temperature control with adjusting knob
  • PT100 sensor
  • Thermostatic heat controller
  • Overheating protection (even when bath is empty)
Informazioni per l'ordine: Includes with thermometer with temperature display.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo Range di temp. Conf Codice catalogo VWR Quantità
WB-436 A < 100 °C 1 614-2063
Codice articolo fornitore: 3708
Codice articolo locale: GERB3708
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Per Conf Codice catalogo VWR Quantità
Butyrometer stand, stainless steel WB-436, holds 36 butyrometers 1 614-2064
Codice articolo fornitore: 3717
Codice articolo locale: GERB3717
Mojonnier stand, stainless steel WB-436, holds 10 Mojonnier tubes 1 614-0179
Codice articolo fornitore: 3718
Codice articolo locale: GERB3718
Universal shelf, stainless steel WB-436 1 614-2065
Codice articolo fornitore: 3727
Codice articolo locale: GERB3727
Reductase insert WB-436, holds 99 samples 1 614-2066
Codice articolo fornitore: 3737
Codice articolo locale: GERB3737
Brass butyrometer tubes, open - 1 614-0182
Codice articolo fornitore: 3766-O
Codice articolo locale: GERB3766-O
Brass butyrometer tubes, closed - 1 614-0181
Codice articolo fornitore: 3766-G
Codice articolo locale: GERB3766-G
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità