Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
TLC plates, aluminium oxide, Alox
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
TLC plates and sheets are used for the separations of alkaloids, steroids, aliphatic and aromatic compounds.
  • Alternative selectivity to silica 60
Aluminium oxide: Specific surface (BET) ~ 200 m²/g
Indicator: Manganese activated zinc silicate
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Glass plates
Descrizione Materiale di rivestimento Dimensioni lastra Spessore strato Dimensioni pori Indicatore fluorescente Legante Conf Codice catalogo VWR Quantità
Alox-25 UV254 Aluminium oxide (Alox) 50×200 mm 250 µm 60 Å F254 Inert organic 100 552-0169
Codice articolo fornitore: 807021
Codice articolo locale: MANA807021
Alox-25 UV254 Aluminium oxide (Alox) 200×200 mm 250 µm 60 Å F254 Inert organic 25 552-0170
Codice articolo fornitore: 807023
Codice articolo locale: MANA807023
Alox-100 UV254 Aluminium oxide (Alox) 200×200 mm 1000 µm 60 Å F254 Inert organic 15 552-0171
Codice articolo fornitore: 807033
Codice articolo locale: MANA807033
POLYGRAM® polyester sheets
Descrizione Materiale di rivestimento Dimensioni lastra Spessore strato Dimensioni pori Indicatore fluorescente Legante Conf Codice catalogo VWR Quantità
Alox N/UV254 Aluminium oxide (Alox) 40×80 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 50 293-5210
Codice articolo fornitore: 802021
Codice articolo locale: MANA802021
Alox N/UV254 Aluminium oxide (Alox) 50×200 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 50 552-0149
Codice articolo fornitore: 802022
Codice articolo locale: MANA802022
Alox N/UV254 Aluminium oxide (Alox) 200×200 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 25 552-0150
Codice articolo fornitore: 802023
Codice articolo locale: MANA802023
ALUGRAM® aluminium sheets
Descrizione Materiale di rivestimento Dimensioni lastra Spessore strato Dimensioni pori Indicatore fluorescente Legante Conf Codice catalogo VWR Quantità
Alox N/UV254 Aluminium oxide (Alox) 50×200 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 50 552-0292
Codice articolo fornitore: 818024
Codice articolo locale: MANA818024
Alox N/UV254 Aluminium oxide (Alox) 200×200 mm 200 µm 60 Å F254 Inert organic 25 552-0291
Codice articolo fornitore: 818023
Codice articolo locale: MANA818023
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità