Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Colony counter, ColonyStar
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
ColonyStar
720-0098
Colony counter, ColonyStar
Customising the colour and the brightness makes work easy. A total of 65 colour variations are available using the primary colours. The pressure sensitivity can also be adjusted. Any type of felt-tip pen can be used for marking. Illuminated field of 145 mm Ø with direct and indirect, dazzle-free illumination, matt glass and clear glass disks with 1 cm² and 1/9 m² graduation.
  • Colour and brightness of the illuminated field are freely adjustable
  • Counting impulse activated by the pressure-sensitive illuminated field
  • Dazzle-free illumination provided by using the high-output LED
Informazioni per l'ordine: Two Wolffhügel disks (black and white), a magnifying glass, a reducing insert and a felt-tip pen are included in the delivery.
Order Now
Ordine
Specifiche
Accessori
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità