Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Hydrometer for yogurt and chocolate milk
Fornitore: Funke-Gerber
Hydrometer for yoghurt and chocolate milk, in the body reading at the top, with thermometer.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Range di misura Divisione Lunghezza Conf Codice catalogo VWR Quantità
Hydrometer for yogurt and chocolate milk 1,030 - 1,060 g/ml 0,001 g/ml 220 mm 1 GERB6670
Codice articolo fornitore: 6670
Codice articolo locale: GERB6670
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità