Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
SPE columns, CHROMABOND® HR-P-AOX
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
MANA730111.AOX MANA730119.AOX
SPE columns, CHROMABOND® HR-P-AOX
CHROMABOND® HR-P-AOX, special PS/DVB phase for SPE enrichment of AOX from waters with high salt loads or organic pollutants.
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità