SPE columns, CHROMABOND® HR-P
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
CHROMAFIX® CHROMABOND®
MANA730117EA 116 EUR InStock
MANA730117 MANA738111.100M MANA730111G MANA730119 MANA730108.250 MANA730108 MANA730118 MANA730111 MANA731839 MANA732108 MANA730108G MANA731840 MANA730280 MANA731841
SPE columns, CHROMABOND® HR-P
Colonne cromatografiche
CHROMABOND® HR-P is a polystyrene-divinylbenzene adsorbent resin for SPE.
  • Highly porous copolymer with a very large surface
  • Very high binding capacity compared with silica adsorbents
Recommended for aromatic compounds, like phenols, nitroaromatics, and pesticides from water or PAHs from oil.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità