A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Capillary columns, HYDRODEX
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
MANA723381.50EA 1855 EUR InStock
MANA723381.50 MANA723387.50 MANA723383.10 MANA723386.25 MANA723387.25 MANA723358.50 MANA723384.25 MANA723358.25 MANA723370.25 MANA723388.25 MANA723370.50 MANA723388.50 MANA723381.25 MANA723384.50
Capillary columns, HYDRODEX
Colonne cromatografiche
Cyclodextrin phases for GC enantiomer separation.
  • HYDRODEX β-3P · heptakis-(2,6-di-O-methyl-3-O-pentyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX β-6TBDE · heptakis-(2,3-di-O-ethyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX β-6TBDM · heptakis-(2,3-di-O-methyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX β-PM · heptakis-(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX β-TBDAc · heptakis-(2,3-di-O-acetyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-β-cyclodextrin
  • HYDRODEX γ-DiMOM · octakis-(2,3-di-O-methoxymethyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-γ-cyclodextrin
  • HYDRODEX γ-TBDAc · octakis-(2,3-di-O-acetyl-6-O-t-butyldimethylsilyl)-γ-cyclodextrin
HYDRODEX phases have a relative high melting point due to a dilution of the cyclodextrin with polysiloxanes.
Maximum temperature for isothermal operation 220 °C, max. temperature for short isotherms in a temperature program 240 °C.
Cyclodextrin phases have a broad range of chiral applications. Furthermore, they have the advantage that many compounds can be analysed without derivatisation. But please consider, in chiral GC it is not possible to make a general prediction, which phase could solve a given separation task.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità