A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
HPLC columns, NUCLEOSIL® CN/CN-RP
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
NUCLEOSIL®
MANA721078.30EA 119 EUR InStock
MANA721078.30 554-5801 MANA720024.40 MANA720090.46 MANA720024.46 554-5806 MANA720090.40 MANA720057.46 MANA720057.40 MANA720205.40
HPLC columns, NUCLEOSIL® CN/CN-RP
Colonne cromatografiche
NUCLEOSIL® CN and CN-RP are cyano (nitrile) modified silica phases for HPLC.
  • Robust spherical silica gel
  • Weakly hydrophobic, mid-polar phase with aromatic and polar selectivity for NP and RP chromatography
  • Separation mechanism based on π–π, polar and hydrophobic interactions
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità