Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
SPE columns, CHROMABOND® C₆H₅
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® C6H5, Phenyl-modified silica phase for SPE, recommended for aflatoxins, caffeine and phenols.
  • Phenyl phase and carbon content 8%
  • Selective adsorption is possible by π-π interactions due to the electron density of the phenyl ring
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Fase Colonna Dimensioni pori Dimensioni particelle Capacità Peso letto Conf Codice catalogo VWR Quantità
C6H5 PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730411
Codice articolo fornitore: 730411
Codice articolo locale: MANA730411
C6H5 PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 MANA730083
Codice articolo fornitore: 730083
Codice articolo locale: MANA730083
C6H5 PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730084
Codice articolo fornitore: 730084
Codice articolo locale: MANA730084
Specifiche
Carico di carbonio 8%
Con endcapping No
Area superficiale 500 m²/g
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità