Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes
Fornitore: Thermo Scientific
Fermentas
K0333 K0332 K0343 K0351 K0353 K0334 K0342 K0344 K0341 K0331 K0354 K0352
Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes
  • UDG provides built-in carry-over contamination control
  • Colour change system to track pipetting
  • Versions with pre-mixed ROX for different real time platforms
The hot start Taq DNA polymerase, in combination with an optimised buffer, ensures PCR specificity and sensitivity. dUTP and UDG are included in the mix for carry-over contamination control. The Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes are supplemented with an inert blue dye and a separate yellow sample buffer that contains a yellow dye. The qPCR reaction mix containing both components is green.
The use of Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes in qPCR ensures reproducible, sensitive and specific quantification of genomic, plasmid, viral and cDNA templates. Individual formulations of Luminaris Color Probe qPCR Master Mixes with ROX at different concentrations as passive reference dye are available for most qPCR platforms.
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità