Avantor is taking action. Our response to the Novel Coronavirus outbreak.
Bottles, wide neck, with screw cap
Fornitore: VITLAB
VITL93989EA 48.3 EUR InStock
VITL93989 VITL93789 VITL93389 VITL94189 VITL93489
Bottles, wide neck, with screw cap
Bottiglie Bottiglie in plastica
LDPE, translucent, with screw cap made of PP.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Flexible material with good resilience
Wider mouth for simple filling, also ideal for powders and paste-like materials.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità