A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
SPE columns, CHROMABOND® OH (Diol)
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
MANA730053EA 184 EUR InStock
MANA730053 MANA730051 MANA730418 MANA730417
SPE columns, CHROMABOND® OH (Diol)
Colonne cromatografiche
CHROMABOND® OH is a diol modified silica phase for SPE.
  • Polar phase
  • Distinct hydrogen bonds
  • Interaction with polar compounds
Recommended for polar substances like antibiotics and prostaglandins.
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità