A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Capillary columns, CP-Volamine™
Fornitore: VARIAN
VARICP7448EA 2130 EUR InStock
VARICP7448 VARICP7447 VARICP7446 VARICP7447I5 VARICP7448I5
Capillary columns, CP-Volamine™
Colonne cromatografiche
CP-Volamine is optimized for the separation of volatile amines.
  • Excellent stability for samples containing water expands the application range
  • Maximum temperature of 265°C for enhanced productivity
  • Highly inert providing sharp amine peaks for accurate results
  • Produces symmetrical peaks
  • Highly inert, elutes a wide range of compounds, and delivers excellent performance and unique stability for water
The CP-Volamine column is the best choice for analyzing volatile amines like MMA, DMA and TMA (monomethyl, dimethyl and trimethyl amine). On this column other components of interest such as alcohols, water, and ammonia also elute as sharp peaks.
Visualizza i codici
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità