Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
SPE columns, CHROMABOND® SiOH
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
CHROMAFIX® CHROMABOND®
MANA732072 MANA730107G MANA732073 MANA730473 MANA730214G 705-1117 MANA730071ASP MANA730214MPS 705-1118 MANA730073MPS MANA730075MPS MANA731828 MANA731829 MANA730073G MANA730075ASP MANA730073.250 MANA730217 MANA730107 MANA730075G MANA730075.250 MANA730107.250 MANA738071.100M MANA730073ASP MANA730072 MANA730070G MANA730214 MANA730406 MANA731830 MANA730071 MANA730070
SPE columns, CHROMABOND® SiOH
CHROMABOND® SiOH is an unmodified silica phase for SPE.
  • Weakly acidic silica material
  • Very polar phase
  • Strong interaction with polar compounds
Recommended for polar substances like aflatoxins, chloramphenicol, pesticides, steroids and vitamins.
The silica phase adsorbs humidity from air. It should be kept well closed and if necessary dried before use.
Due to its high affinity for polar compounds it should not be conditioned with polar (e.g., methanol) or water-containing solvents.
Order Now
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità