Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
HPLC columns, HarmonySecure™
Fornitore: ES INDUSTRIES
HarmonySecure™
These columns are equivalent to Waters® Symmetry™ Shield columns. They utilise polar embedded technology for superior HPLC analysis.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
HarmonySecure™ RP18
Fase Dimensioni pori Dimensioni particelle Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
RP18 100 Å 3,5 µm 3,0×100 mm 1 ESIN123121-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 123121-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN123121-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 4,6×75 mm 1 ESIN195121-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 195121-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN195121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122221-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 122221-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN122221-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 3,9×150 mm 1 ESIN13E221-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 13E221-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN13E221-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132221-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 132221-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN132221-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 3,0×250 mm 1 ESIN153221-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 153221-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN153221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125121-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 125121-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN125121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125221-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 125221-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN125221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 3,0×50 mm 1 ESIN113121-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 113121-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN113121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135221-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 135221-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN135221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112121-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 112121-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN112121-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122121-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 122121-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN122121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155221-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 155221-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN155221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135121-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 135121-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN135121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 3,0×150 mm 1 ESIN133221-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 133221-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN133221-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112221-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 112221-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN112221-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115121-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 115121-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN115121-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132121-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 132121-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN132121-HRSRP18
RP18 100 Å 3,5 µm 3,0×150 mm 1 ESIN133121-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 133121-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN133121-HRSRP18
RP18 100 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115221-HRSRP18
Codice articolo fornitore: 115221-HRSRP18
Codice articolo locale: ESIN115221-HRSRP18
HarmonySecure™ RP8
Fase Dimensioni pori Dimensioni particelle Ø int.×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
RP8 100 Å 5 µm 4,6×250 mm 1 ESIN155221-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 155221-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN155221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 3,0×150 mm 1 ESIN133121-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 133121-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN133121-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115121-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 115121-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN115121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 3,0×150 mm 1 ESIN133221-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 133221-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN133221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135121-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 135121-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN135121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132221-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 132221-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN132221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 3,0×50 mm 1 ESIN113121-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 113121-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN113121-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 2,1×150 mm 1 ESIN132121-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 132121-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN132121-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112121-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 112121-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN112121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 3,0×250 mm 1 ESIN153221-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 153221-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN153221-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125221-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 125221-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN125221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 4,6×100 mm 1 ESIN125121-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 125121-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN125121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 2,1×50 mm 1 ESIN112221-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 112221-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN112221-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 4,6×50 mm 1 ESIN115221-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 115221-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN115221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 4,6×75 mm 1 ESIN195121-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 195121-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN195121-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 3,0×100 mm 1 ESIN123121-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 123121-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN123121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122221-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 122221-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN122221-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 3,9×150 mm 1 ESIN13E221-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 13E221-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN13E221-HRSRP8
RP8 100 Å 3,5 µm 2,1×100 mm 1 ESIN122121-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 122121-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN122121-HRSRP8
RP8 100 Å 5 µm 4,6×150 mm 1 ESIN135221-HRSRP8
Codice articolo fornitore: 135221-HRSRP8
Codice articolo locale: ESIN135221-HRSRP8
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità