Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Pipette controller, manual, Profiller™ 435
Fornitore: SOCOREX ISBA
Profiller™
This manual, easy to use pipette controller provides smooth control in both aspirating and dispensing, using glass or plastic pipettes of volume up to 100 ml.
  • Large capacity bulb
  • Soft action lever button and efficient blow out system
  • PTFE protection membrane filter
  • Maintenance free
  • Alternative colour coded nose cones available
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Capacità Conf Codice catalogo VWR Quantità
Pipette controller, manual 1 - 100 ml 1 SOCO435.100
Codice articolo fornitore: 435.100
Codice articolo locale: SOCO435.100
Accessori
Espandi tutto / Chiudi tutto
Accessories
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Spare nose cone in white 3 SOCO1.435.02
Codice articolo fornitore: 1.435.02
Codice articolo locale: SOCO1.435.02
Spare nose cones in pink, violet and green (1 each) 3 SOCO1.435.03
Codice articolo fornitore: 1.435.03
Codice articolo locale: SOCO1.435.03
Spare PTFE membrane filter, 0,45 µm 5 SOCO322.435
Codice articolo fornitore: 322.435
Codice articolo locale: SOCO322.435
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità