A causa della attività di  manutenzione del sistema,  il prezzo a voi riservato e la disponibilità del prodotto non saranno visibili  dalle ore 01:00 a.m. CET di sabato alle ore 0:30 a.m. CET di lunedì. Eventuali ordini effettuati saranno processati una volta che la manutenzione è stata completata.
Sutures, Premilene®
Fornitore: B. Braun
Premilene®
BRAUC2090619EA 666 EUR InStock
BRAUC2090619
Sutures, Premilene®
Sutura
Premilene® is composed of an isotactic polypropylene, which presents an absolutely regular and longitudinal molecular structure.
  • Prolonged tensile strength retention
  • Adequate elasticity and elongation values, which guarantee a stable and secure knot
  • Pliability for easy knot tying and comfortable continuous suturing
  • Strong, smooth, and flexible monofilament
  • Circle reverse cutting needle and micro-point DSMP 13
Visualizza i codici
Ordine
Specifiche
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità