Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Round tissue float bath
Fornitore: GFL (GESELLSCH. FÜR LABORT.)
631-1300
Round tissue float bath
The tissue float bath has a black anodised aluminium interior, the housing is powder coated aluminium. The unit has precise temperature regulation which ensures evenly stretched paraffin wax sections, and allows the sections to be easily seen in the bath or on the rim of the bath when drying.
  • Low height (100 mm) enables comfortable and safe working
  • Knob and scale temperature regulator
  • Control thermometer in stainless steel holder is fixed to the rim of the bath
Informazioni per l'ordine: Supplied without aluminium lid which protects against dust.
Order Now
Ordine
Specifiche
Accessori
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità