Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
SPE columns, CHROMABOND® NH₂
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
CHROMABOND®
CHROMABOND® NH₂, aminopropyl modified silica phase for SPE.
  • Base material silica, pH stability 2 - 8
  • Carbon content 3,5%
  • Polar, weak anion exchanger
Recommended for trace elements and lipids.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
CHROMABOND® NH2 polypropylene columns
Fase Colonna Dimensioni pori Dimensioni particelle Capacità Peso letto Conf Codice catalogo VWR Quantità
NH₂ PP 60 Å 45 µm 1 ml 100 mg 100 MANA730031
Codice articolo fornitore: 730031
Codice articolo locale: MANA730031
NH₂ PP 60 Å 45 µm 3 ml 200 mg 50 MANA730413
Codice articolo fornitore: 730413
Codice articolo locale: MANA730413
NH₂ PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730033
Codice articolo fornitore: 730033
Codice articolo locale: MANA730033
NH2 PP 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 250 MANA730033.250
Codice articolo fornitore: 730033.250
Codice articolo locale: MANA730033.250
NH₂ PP 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 MANA730180
Codice articolo fornitore: 730180
Codice articolo locale: MANA730180
NH₂ PP 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 MANA730626
Codice articolo fornitore: 730626
Codice articolo locale: MANA730626
CHROMABOND® NH2 glass columns
Fase Colonna Dimensioni pori Dimensioni particelle Capacità Peso letto Conf Codice catalogo VWR Quantità
NH₂ Glass 60 Å 45 µm 3 ml 500 mg 50 MANA730033G
Codice articolo fornitore: 730033G
Codice articolo locale: MANA730033G
NH₂ Glass 60 Å 45 µm 6 ml 500 mg 30 MANA730180G
Codice articolo fornitore: 730180G
Codice articolo locale: MANA730180G
NH₂ Glass 60 Å 45 µm 6 ml 1000 mg 30 MANA730626G
Codice articolo fornitore: 730626G
Codice articolo locale: MANA730626G
CHROMABOND® LV-NH2
Fase Colonna Dimensioni pori Dimensioni particelle Capacità Peso letto Conf Codice catalogo VWR Quantità
NH₂ PP 60 Å 45 µm 15 ml 500 mg 30 MANA732033
Codice articolo fornitore: 732033
Codice articolo locale: MANA732033
CHROMABOND® MULTI 96 NH2
Fase Colonna Dimensioni pori Dimensioni particelle Peso letto Conf Codice catalogo VWR Quantità
NH₂ PP 60 Å 45 µm 96×100 mg 1 KIT MANA738031.100M
Codice articolo fornitore: 738031.100M
Codice articolo locale: MANA738031.100M
Specifiche
Carico di carbonio 3,5%
Area superficiale 500 m²/g
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità